Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT-80™ rør med 0,88 mm inddæmning
Beskrivelse
- Sani-Tech™ STHT-80™ er et premium platinhærdet silikonerør designet til højtrykstryk og vakuumapplikationer.
- Tilbyder overlegen trykmodstand, hvilket eliminerer behovet for dyre fletforstærkninger.
- Ideel til fyldningsfinishoperationer, hvor pulsationer nedstrøms efter pumpning reduceres for præcis fyldning og doseringsnøjagtighed.
- Udviser to til tre gange mindre pulsation sammenlignet med konkurrerende højdurometer-slanger, hvilket hjælper med at forhindre utilsigtet dryp ved fyldnålen.
- Opnår bedst i klassen ydeevne med de højeste bursttryksvurderinger blandt sammenlignelige produkter.
- Bevarer vakuumkompatibilitet, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af kritiske væskeoverførselsapplikationer.
- Tilbyder høj gennemsigtighed for nem visuel overvågning af væskeaktivitet i tubingen, hvilket understøtter applikationer, der kræver visuelle signaler og observation.
- Understøtter ensartet, præcis væskeoverførsel, hvilket øger pålideligheden af kritiske processer.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,031 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,094 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Hårdhed | 80 (Shore A) |
| Vis mere |