Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Artikelnummer. 17993591
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maksimalt tryk:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Samlet længde (metrisk):
15 m
30 m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk)
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m
17963571 3 mm 157 psi 15 m
17993481 3 mm 157 psi 30 m
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17993591 Leverandør Saint Gobain Life Sciences™ Leverandørnr. STHT65610H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4400.00 DKK
    3258.62 DKK / 30m
    Spare 1141.38 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Farmaceutiske, platinhærdede silikoneslanger modstår gentagen autoklavering og modstår vedhæftning af blodprodukter og andre hygiejnevæsker.
  • Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
  • 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
  • Uovertruffen overfladeglathed
  • Ultra-fleksibel
  • Autoklaverbar og gammastabil
  • Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
  • Giver ingen smag eller lugt
  • Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
  • Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
  • Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
  • Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,394 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Samlet længde (engelsk) 98,4 tommer.
Samlet længde (metrisk) 30 m
Tykkelse (engelsk) 0,079 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med Farmaceutisk silikoneslange
Modstandsegenskaber 326 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 113,2 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger