Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maksimalt tryk:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Samlet længde (metrisk):
15 m
30 m
Beskrivelse
- Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
- På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
- 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
- Uovertruffen overfladeglathed
- Ultra-fleksibel
- Autoklaverbar og gammastabil
- Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
- Giver ingen smag eller lugt
- Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
- Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
- Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
- Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,118 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,354 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 98,4 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 30 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,118 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
| Vis mere |