Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Artikelnummer. 17923551
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maksimalt tryk:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Samlet længde (metrisk):
15 m
30 m
Artikelnummer. 17923551
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ STHT651254H
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farmaceutiske, platinhærdede silikoneslanger modstår gentagen autoklavering og modstår vedhæftning af blodprodukter og andre hygiejnevæsker.
  • Ultra-rene slanger af biofarmaceutisk kvalitet
  • På 1/16 in. ID og højere, leveres med lasermærkede varenumre og partikoder for at give fuld produktsporbarhed
  • 50 eller 65 Shore A hårdhedsmuligheder
  • Uovertruffen overfladeglathed
  • Ultra-fleksibel
  • Autoklaverbar og gammastabil
  • Temperaturområde fra -62 °C til +260 °C (-80 F °til +500 °F)
  • Giver ingen smag eller lugt
  • Farvestriber til rådighed for at differentiere din væskebane
  • Tilgængelig i bulk eller tilpassede samlinger og 25, 50 og 100 fods spoler
  • Møder USP Klasse VI, European Pharmacopoeia 3.1.9 og FDA-kriterier
  • Ansøgninger omfatter: Væskeoverførsel i farmaceutiske, biofarmaceutiske og/eller laboratorieindstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,126 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,374 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 9.5 mm
Samlet længde (engelsk) 98,4 tommer.
Samlet længde (metrisk) 30 m
Tykkelse (engelsk) 0,125 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.18 mm
Til brug med Farmaceutisk silikoneslange
Modstandsegenskaber 326 lbf/in.
Farve Klar
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 82,5 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger