Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Artikelnummer. 30178491
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
7,9 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,4 mm
4,8 mm
5,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
6,8 mm
7,9 mm
8 mm
8,8 mm
9,5 mm
10 mm
11,1 mm
12 mm
12,4 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
30178491 1,6 mm 4,8 mm -
30178482 1,2 mm 4,4 mm -
30178499 2 mm 5,2 mm 7.5m
30178497 3,2 mm 6,8 mm 7.5m
30178468 6,4 mm 7,9 mm 7.5m
30178489 0,8 mm 2,4 mm 7.5m
30178462 1,6 mm 3,2 mm -
30178458 9,5 mm 14,3 mm 7.5m
30178490 12,7 mm 19,1 mm -
30178463 7,9 mm 11,1 mm 7.5m
30178464 7,9 mm 12,7 mm 7.5m
30178492 9,5 mm 12,7 mm 7.5m
30178484 9,5 mm 15,9 mm -
30178476 12,7 mm 15,9 mm 7.5m
30178494 4 mm 8 mm 7.5m
30178475 4,8 mm 6,4 mm 7.5m
30178488 5 mm 12 mm -
30178502 1,2 mm 4 mm 7.5m
30178472 4,8 mm 11,1 mm 7.5m
30178473 3,2 mm 6,4 mm 7.5m
30178457 11,1 mm 15,9 mm -
30178500 6,4 mm 11,1 mm -
30178483 0,8 mm 4 mm -
30178479 1,6 mm 4 mm 7.5m
30178486 3,2 mm 4,8 mm 7.5m
30178495 4,8 mm 7,9 mm -
30178474 4,8 mm 9,5 mm -
30178471 2,4 mm 5,6 mm 7.5m
30178470 6 mm 10 mm 7.5m
30178459 6,4 mm 9,5 mm -
30178496 6,4 mm 12,7 mm 7.5m
30178498 4,7 mm 8,8 mm -
30178466 8 mm 12,4 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 30178491 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. SPT60L0632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1433.99 DKK
    1012.68 DKK / 7.5m
    Spare 421.31 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Sani-Tech™ SPT-60L er en premium platinhærdet silikonerør designet til farmaceutiske operationer, der kræver lav spallation, lang pumpelevetid og høj præcision. Den tilbyder fyldningspræcision i bedste klasse, reducerer dyre over- og underfyldninger og sikrer pålidelig ydeevne med en pumpelevetid på over 250 timer.
  • Sani-Tech™ SPT-60L er en premium platinhærdet silikonerør, designet til at opfylde strenge farmaceutiske standarder for sikkerhed og kemisk kompatibilitet.
  • Fremstillet under strenge kvalitetskontroller opfylder den regulatoriske standarder for farmaceutisk brug, hvilket sikrer sikkerhed og pålidelighed i kritiske operationer.
  • Specifikt designet til at opfylde kravene fra farmaceutiske operationer og sikre ensartet produktionskvalitet og brancheoverholdelse.
  • Udviklet til holdbarhed med en gennemsnitlig pumpelevetid på over 250 timer, hvilket minimerer nedetid i kritiske operationer.
  • Med sin forlængede pumpelevetid reduceres hyppigheden af udskiftning af slanger, hvilket sparer tid og sænker de samlede vedligeholdelsesomkostninger.
  • Med overlegen spallationskontrol Sani-Tech™ opretholder SPT-60L lave spallationsniveauer gennem flere doseringscyklusser. Den minimerer partikeldannelse for at sikre renlighed. Ideelt til operationel konsistens og miljøer med høj renhed.
  • Uafhængige tests har vist, at Sani-Tech™ SPT-60L giver en 4x forbedring i fyldningsnøjagtighed og en 2x forbedring i præcision, hvilket sikrer en pålidelig volumenlevering.
  • Sani-Tech™ SPT-60L blev testet med et fire-rulles peristaltisk pumpehoved ved 400 omdrejninger i minuttet og uden modtryk. Den demonstrerer pålidelighed på tværs af forskellige driftsmiljøer, arbejder effektivt ved høje hastigheder og under kontinuerlig brug, hvilket giver pålidelig ydeevne til krævende og præcisionsdrevne operationer.
  • Den leverer præcis fyldningspræstation, samtidig med at den sikrer ensartede målfyldningsvolumer og øger tilliden til emballagen.
  • Tilgængelig med ValPlusTM-certificering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,063 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,188 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4,8 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15 m
Tykkelse (engelsk) 0,063 tommer
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -80 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -62 °C
Emballagemængde 1 spole
Sterilitet Ikke steril
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Maksimalt tryk 167 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger til pumper