Få mere at vide
Notrax Sani-Master™ Desinficerende fodbad med tørrende indgangsmåtte, kul/sort
Artikelnummer. 17702028
Skift visning
Længde (metrisk):
105 cm
153 cm
200 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17702028 105 cm
17712028 153 cm
17722028 200 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17702028 Leverandør Notrax Leverandørnr. 348S0033CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1291.50 DKK
    1111.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.87 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Notrax Sani-Master™ 19 mm tyk forlængelig måtte renser, desinficerer og tørrer sko, anbefales ved indgange for at forhindre kontaminering. Når trafikken passerer, bøjes gummispidserne for at nedsænke sålerne i desinficerende opløsning, den absorberende måttesektion renser og tørrer sko for at forhindre glid.
  • Kombinerer tre af Notrax™ måtter egenskaber ved desinficering, absorbering og modularitet til en komplet desinficerende entrémåtteløsning, Sani-Master™ er en 19 mm tyk forlængelig måtte, der renser, desinficerer og tørrer sko
  • Traditionelt brugt i fødevareindustrien, Sani-Master™ er blevet mainstream som en del af generelle hygiejneprotokoller og anbefales ved indgange til skoler, hoteller, fitnesscentre og kontorer samt apoteker, sundhedsfaciliteter og hospitaler for at forhindre forurening i at trænge ind i bygningen
  • Afsnit 1 omfatter Sani-Trax™ desinfektionsfodbad med fleksible børster, der bøjes for at nedsænke sålerne i desinfektionsopløsning for at vaske og desinficere sko, når trafikken passerer
  • Sektion 2 er en udvidelig tørrezone til at tørre sko og forhindre skridning med patenteret tilslutningssystem, der er sømløst for at undgå ændringer i højden eller afkobling af måtterne
  • Sektion 3 er en sluttørrezone med integrerede affasede kanter for at forhindre snuble
  • Tørretæpperne kan tilpasses fuldt ud med logo, design eller bruges til kommunikation af hygiejneprotokoller såsom hånddesinfektion og social distancering
Tekniske data
Farve Trækul/sort
Længde (engelsk) 3.4 ft.
Længde (metrisk) 105 cm
Materiale Naturgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm