Få mere at vide
Notrax Sani-Flex™ Specielt designet til laboratorieindustrien
Artikelnummer. p-7227226
Længde (engelsk):
2 fod
36 tommer.
Artikelnummer. 17792178
Brand: Notrax 526S1824GY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens. Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre.
  • Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens
  • Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre
  • Fremstillet af hårde gummiblandinger, designet til at give en lang levetid
  • Aggressiv skridsikker overflade
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 2 fod
Længde (metrisk) 61 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 46 cm