Få mere at vide
Notrax Sani-Flex™ Specielt designet til laboratorieindustrien
Artikelnummer. 17792178
Skift visning
Længde (engelsk):
2 fod
36 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17792178 2 fod
17782178 36 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17792178 Leverandør Notrax Leverandørnr. 526S1824GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75 DKK
    559.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.21 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens. Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre.
  • Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens
  • Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre
  • Fremstillet af hårde gummiblandinger, designet til at give en lang levetid
  • Aggressiv skridsikker overflade
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 2 fod
Længde (metrisk) 61 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 46 cm