Få mere at vide
Notrax Sani-Flex™ Specielt designet til laboratorieindustrien
Artikelnummer. 17782178
Skift visning
Længde (engelsk):
2 fod
36 tommer.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17782178 36 tommer.
17792178 2 fod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17782178 Leverandør Notrax Leverandørnr. 526S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1176.00 DKK
    1015.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 160.03 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens. Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre.
  • Specielt designet til laboratorieindustrien, Sani-Flex™ anti-træthedsmåtter giver den optimale kombination af komfort, anti-skrid overflade, kvalitet og holdbarhed samt olie/fedt og kemikalieresistens
  • Dens glatte overflade og afrundede kanter gør den nem at rengøre
  • Fremstillet af hårde gummiblandinger, designet til at give en lang levetid
  • Aggressiv skridsikker overflade
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 61 cm