Tekniske data
| Farve | Lys gul til mørk orange |
| Oversigt | Sanguinarinchlorid |
| CAS | 5578-73-4 |
| Molekylær formel | C20H14Cl N O4 |
| Forsendelsestilstand | Ingen særlige krav |
| Produktlinje | Thermo Scientific |
| Mængde | 250 mg |