Få mere at vide
Sangivamycin, TRC
Artikelnummer. 30426862
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426862 1 mg
30418022 25 mg
30423286 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1125031MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18417-89-5
Molekylær formel C12H15N5O5
Molekylvægt (g/mol) 309.28
Synonym 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxamide, 7-Deazaadenosine-7-carboxamide, NSC 65346
IUPAC navn 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthrolin
SMIL Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sangivamycin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Formel vægt 236.1313