Få mere at vide
Eppendorf™ Sandwich-Mode Spacer
Artikelnummer. 10397083 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10397083 Rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11 Hver
1 options
Artikelnummer. 10397083 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5301316005
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nødvendig til stabling af rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11
  • Rotor afstandsstykke
  • Til brug med rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11
Oversigt Nødvendig til stabling af rotorer F-45-72-8 og F-45-48-11
Produkttype Afstandsstykke