Få mere at vide
Sandospace R, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sandospace R |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl2N4O3S.Na/c10-7-13-8(11)15-9(14-7)12-5-1-3-6(4-2-5)19(16,17)18;/h1-4H,(H,16,17,18)(H,12,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 341.9357 |