missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-Sandaracopimaric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sandaracopimaric Acid |
| CAS | 471-74-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H30 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (-)-Sandaracopimaric Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid','7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-','[1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-, Cryptopimaric acid (6CI), Podocarp-8(14)-en-15-oic acid','13β-methyl-13-vinyl- (7CI,8CI), (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-7-Ethenyl-1,2,3, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,13,15-16H,1,6-12H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O)C=C |
| IUPAC navn | (1R,4aR,4bS,7R,10aR)-7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2H-phenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.451 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?