Få mere at vide
Sandalore (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sandalore |
| CAS | 65113-99-7 |
| Molekylær formel | C14H26O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α,β,2,2,3-Pentamethyl-3-cyclopentene-1-butanol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol, 5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C(O)C)CCC(CC=C1C)C1(C)C |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vægt | 210.1984 |