Få mere at vide
Sand, hvid kvarts, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120751 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 15697260
Brand: Honeywell-Fluka 833401KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum pa, pulver
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2210°C
Kemisk navn eller materiale Sand, white quartz
Smeltepunkt 1710°C
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 60.08g/mol
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Sand, white quartz