Få mere at vide
Sand, hvid kvarts, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15697260 1 kg Poly flaske 1kg
15607270 5 kg Poly flaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15697260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 833401KG
Request Bulk or Custom Format
Purum pa, pulver
  • Produkter med garantibevis og/eller egnet til den angivne analytiske anvendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2210°C
Kemisk navn eller materiale Sand, white quartz
Smeltepunkt 1710°C
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 60.08g/mol
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Sand, white quartz