Få mere at vide
Sand, hvid kvarts, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672910 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50lb
5kg
Artikelnummer. 15672910
Brand: Honeywell-Fluka 274739500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
50-70 mesh partikelstørrelse
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sand, White Quartz
Farve Hvid
Mængde 500 g
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.08g/mol