Få mere at vide
Sand, hvid kvarts, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662910 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15662910 1 kg 1kg
15672910 500 g 500g
15682910 - -
15692910 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15662910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2747391KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
50-70 mesh partikelstørrelse
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sand, White Quartz
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Lineær formel SiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.08g/mol