Få mere at vide
Sand, vasket
Beskrivelse
Sand, vasket anvendes til ekstraktion af DNA og RNA på grund af dets evne til at binde til nukleinsyrerne under tilstedeværelse af kaotroper. Det kan anvendes som isolerende lag på toppen af silicium i fremstillingen af guldelektrode, der bruges til strømningsinjektion amperometrisk påvisning af organophosphor (OP) nerveagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sand, vasket anvendes til ekstraktion af DNA og RNA på grund af dets evne til at binde til nukleinsyrerne under tilstedeværelse af kaotroper. Det kan anvendes som isolerende lag på toppen af silicium i fremstillingen af guldelektrode, der bruges til strømningsinjektion amperometrisk påvisning af organophosphor (OP) nerveagenser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sand |
| Smeltepunkt | 1710 °C |
| Navn note | Vasket |
| Farve | Brun-creme |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 5000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | SiO2 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |