Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Smeltepunkt | 1610 °C |
| CAS | 14808-60-7 |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 3 kg |
| Molekylær formel | O2Si |
| MDL nummer | MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733 |
| Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
| InChI nøgle | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |