Få mere at vide
Sand, pure, 40-100 mesh
Artikelnummer. p-3735345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
Artikelnummer. 10267003
Brand: Thermo Scientific Acros 370942500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230.0°C
Kemisk navn eller materiale Sand
Smeltepunkt 1610.0°C
Navn note 40 to 100 Mesh
Farve Beige til Grå
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Lineær formel SiO2
Merck Index 13,8567
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.08
Grad Ren
Emballage Plastflaske