Få mere at vide
Sand, rent, 40-100 mesh
Artikelnummer. 10602433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602433 5 kg Plastflaske 5kg
10267003 250 g Plastflaske 250g
10692423 1 kg Plastflaske 1kg
15224714 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10602433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370940050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sand
Smeltepunkt 1610,0 °C
Navn note 40 til 100 mesh
Farve Beige til Grå
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel SiO2
Merck Index 13,8567
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
IUPAC navn dioxosilan
Formel vægt 60.08
Grad Ren