Specifications
| Kogepunkt | 2230,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sand |
| Smeltepunkt | 1610,0 °C |
| Navn note | 40 til 100 mesh |
| Farve | Beige til Grå |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | SiO2 |
| Merck Index | 13,8567 |
| Show More |