Få mere at vide
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073478 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
Artikelnummer. 10355482
Brand: Fisher Chemical S/0365/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sand, Extra Pure, SLR, Ottawa, 20-30 Mesh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230°C
Smeltepunkt 1610°C
Farve Beige
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 60.08g/mol
Emballage Plast pulver krukke