Beskrivelse
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Smeltepunkt | 1610 °C |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 3 kg |
| Formel vægt | 60,08g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |