Få mere at vide
Gestigkeit Harry Sandbade med Performance Control og Thermostatic Controller
Artikelnummer. 10181201
Skift visning
Controller type:
Strøm og termostat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Controller type unitSize
10181201 Strøm og termostat Hver
1 options
Artikelnummer. 10181201 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. ST92400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18175.50 DKK
    13631.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 4544.11 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret til kontinuerlig ydeevne.
  • Robust
  • Holdbar
  • Fri for forvrængning
  • Kan bruges i non-stop drift
  • kogeplade i aluminiumslegering
Tekniske data
Controller type Strøm og termostat
Temperaturområde 50 °C til 300 °C
Materiale Aluminiumslegering kogeplade
Dimensioner (L x B) 592 x 442 mm
Vægt (metrisk) 28 kg
Spænding 3 x 400, N+PE
Watt 4000 w