Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Sandbad
Kammermateriale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Controller type | Termostatisk controller |
| Temperaturområde | 30 °C til 110 °C |
| Stiktype | Schuko stik |
| Dimensioner (L x B x H) | 360 x 360 x 220 mm |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Bredde (metrisk) | 360 mm |
| Højde (metrisk) | 220 mm |
| Elektriske krav | 230 V |
| Watt | 3200 w |