Få mere at vide
Gestigkeit Harry Sandbad med Performance Control og termostatisk controller
Artikelnummer. p-7224979
Temperaturområde:
130 °C til 370 °C
30 °C til 110 °C
50 °C til 300 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Spænding:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10519321
Brand: Gestigkeit Harry ST81
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sandbad - Robust og meget holdbar også i non-stop drift.
  • Elektriske sandbade med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering. På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
  • Sandbadene består af en aluminiumslegering kogeplade med en påskruet, forseglet rustfri stålramme med en brugshøjde på 50 mm. Sandet lægger sig direkte fra kogepladen. Huset er konstrueret af højkvalitets, rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er blevet yderligere sprayet i orange.
  • 4 justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3200 Watt med Schuko stik
Tekniske data
Temperaturområde 30 °C til 110 °C
Type Sandbad
Inkluderer Performance Control og termostatisk controller
Materiale Aluminiumslegering, rustfrit stål
Stiktype Schuko stik
Dimensioner (D x B x H) 364 x 514 x 170 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 360 x 510 x 50 mm
Spænding 230 V