Få mere at vide
Gestigkeit Harry Sandbad med Performance Control og termostatisk controller
Beskrivelse
- Elektriske sandbade med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering. På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
- Sandbadene består af en aluminiumslegering kogeplade med en påskruet, forseglet rustfri stålramme med en brugshøjde på 50 mm. Sandet lægger sig direkte fra kogepladen. Huset er konstrueret af højkvalitets, rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er blevet yderligere sprayet i orange.
- 4 justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3200 Watt med Schuko stik
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | 50 °C til 300 °C |
| Type | Sandbad |
| Inkluderer | Performance Control og termostatisk controller |
| Materiale | Aluminiumslegering, rustfrit stål |
| Stiktype | Schuko stik |
| Dimensioner (D x B x H) | 442 x 592 x 170 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 440 x 590 x 50 mm |
| Spænding | 230 V |