Få mere at vide
Gestigkeit Harry Sandbad med Performance Control og termostatisk controller
Artikelnummer. 10519321
Skift visning
Temperaturområde:
130 °C til 370 °C
30 °C til 110 °C
50 °C til 300 °C
Mål (D x B x H) Indvendig:
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Spænding:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Mål (D x B x H) Indvendig Spænding unitSize
10519321 30 °C til 110 °C 360 x 510 x 50 mm 230 V Hver
10488712 130 °C til 370 °C 360 x 360 x 50 mm 230 V Hver
10678022 30 °C til 110 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V Hver
10643771 50 °C til 300 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V Hver
10584582 130 °C til 370 °C 440 x 590 x 50 mm 3 x 400 V, N+PE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10519321 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. ST81
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sandbad - Robust og meget holdbar også i non-stop drift.
  • Elektriske sandbade med variabel temperaturregulering, med eller uden termostatstyring. Robust konstruktion til kontinuerlig ydeevne. kogeplade i aluminiumslegering. På grund af det asymmetriske, langvarige varmesystem (kogepladehjørner og -kanter udsættes for mere varme) er der garanteret en jævn temperatur over hele varmefladen.
  • Sandbadene består af en aluminiumslegering kogeplade med en påskruet, forseglet rustfri stålramme med en brugshøjde på 50 mm. Sandet lægger sig direkte fra kogepladen. Huset er konstrueret af højkvalitets, rustfrit stål nr. 1.4301, hvor den midterste sektion er blevet yderligere sprayet i orange.
  • 4 justerbare fødder sikrer ekstra stabilitet. Tilslutningskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3200 Watt med Schuko stik
Tekniske data
Temperaturområde 30 °C til 110 °C
Type Sandbad
Inkluderer Performance Control og termostatisk controller
Materiale Aluminiumslegering, rustfrit stål
Stiktype Schuko stik
Dimensioner (D x B x H) 364 x 514 x 170 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 360 x 510 x 50 mm
Spænding 230 V