Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsplade sandbadesæt til brug med HP1-3 kogeplader
Artikelnummer. 11439499 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
27 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
11439499 27 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11439499 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. SB13
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Aluminiumspladesandbadesæt konverterer fladtop HP1-3 kogeplader til sandbad til nedsænkning af små prøver.
  • Aluminium
  • Bruges til at dække kogeplader til sandbade
Tekniske data
Højde (metrisk) 27 mm