Få mere at vide
Sand, til analyse, 40-100 mesh
Artikelnummer. 10340494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10340494 1 kg Plastflaske 1kg
10619014 250 g Plastflaske 250g
13468538 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10340494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393300010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2230,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sand
Smeltepunkt 1610,0 °C
Farve Beige til Grå
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel SiO2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 60.08
Grad Analyser
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.