Få mere at vide
Brand™ SAN Flow Indikator
Artikelnummer. 15794027 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
88 x 17 x 40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15794027 88 x 17 x 40 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15794027 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 134080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    819.11 DKK / Pakke med 5
    Spare 145.89 DKK
    15% Slukket
På lager
Optimerer kølevandsflowet under destillation. BRAND™ SAN Flow Indicator hjælper med at reducere driftsomkostningerne ved at reducere vandforbruget.
Styren-acrylonitril (SAN), gennemsigtig. Optimerer kølevandsflowet under destillation. Hjælper med at reducere driftsomkostningerne ved at reducere vandforbruget.
  • Driftstryk max: 2 bar
  • Driftstemperatur for SAN: max. 30 °C
  • Passer til rør med 6 til 11 mm ID
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rør med 6 til 11 mm ID
Type Flowindikator
Til brug med (applikation) Optimering af kølevandsflow under destillation
Højde (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 88 mm
Bredde (metrisk) 17 mm
Dimensioner (L x B x H) 88 x 17 x 40 mm