Få mere at vide
Molecular Probes™ SAMSA Fluorescein, 5-((2-(og-3) -S- (acetylmercapto)succinoyl)amino) Fluorescein, blandede isomerer
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
SAMSA fluorescein er et nyttigt reagens til dannelse af fluorescerende proteinkonjugater og til analyse af maleimid- og iodacetamiddele på proteiner med fluorescein. SAMSA-fluorescein aktiveres med base for at fjerne acetyl-beskyttelsesgruppen, hvorved der dannes et thiol-holdigt fluorescein.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | SAMSA Fluorescein |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Thiol |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |