Få mere at vide
Heathrow Scientific Prøvetagningsske, steril
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Størrelse:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Holdbart design
- Store, brede åbninger for nem prøveudtagning
- Flad bund for at stabilisere prøven på skala eller flad overflade
- Parti sporbar
- Splintfri konstrueret af inert, BSE/TSE-frit materiale
- Har et langt håndtag for at få adgang til dyb beholder
- Sikker prøvegendannelse
- Steril
- Engangsbrug for at sikre ingen kemisk krydskontaminering
- Fremstillet af FDA fødevaregodkendt polystyren i en ISO 8 Klasses renrum
- Opfylder kvalitetskontrol og GMP krav til prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Flat Bottom |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 og EU 1935/2004 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Til brug med (applikation) | Prøvetagning af granulat, pulvere og pastaer |
| Størrelse | 205 x 40 x 27 mm (LxWxH) |
| Vis mere |