Få mere at vide
Heathrow Scientific Prøvetagningsske, steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17679790 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Størrelse:
195 x 58 x 44 mm
205 x 40 x 27 mm
218 x 49 x 33 mm
255 x 92 x 53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Størrelse unitSize
17679790 125 ml 218 x 49 x 33 mm Pakke med 10
17699790 60 ml 205 x 40 x 27 mm Pakke med 10
17659790 250 ml 195 x 58 x 44 mm -
17639790 500 ml 255 x 92 x 53 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17679790 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. 120855
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare prøvetagningsscoops, der er designet til nem prøveudtagning af granulat, pulvere og pastaer. Scoops er beregnet til engangsbrug for at forhindre kontaminering af bulkprøvemateriale.
  • Holdbart design
    • Store, brede åbninger for nem prøveudtagning
    • Flad bund for at stabilisere prøven på skala eller flad overflade
    • Parti sporbar
    • Splintfri konstrueret af inert, BSE/TSE-frit materiale
    • Har et langt håndtag for at få adgang til dyb beholder
  • Sikker prøvegendannelse
    • Steril
    • Engangsbrug for at sikre ingen kemisk krydskontaminering
    • Fremstillet af FDA fødevaregodkendt polystyren i en ISO 8 Klasses renrum
    • Opfylder kvalitetskontrol og GMP krav til prøveudtagning
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Flat Bottom
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Farve Hvid
Certificeringer/compliance REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 og EU 1935/2004
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kemi Scoop
Til brug med (applikation) Prøvetagning af granulat, pulvere og pastaer
Størrelse 218 x 49 x 33 mm
Bredde (metrisk) 49 mm
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 218 mm