Få mere at vide
Prøveudtagningsmanifold tilbehør til HyPerforma™ Engangsbioreaktorer, enkelt pakke - inkluderer Luer Locks
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sterile prøvetagningsmanifold med Luer Locks (enkeltpakning) er et tilbehør til Thermo Scientific™ HyPerforma™ engangsbioreaktorer og kan svejses på prøvelinjen for at tage prøvesæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 manifold/enkeltpakke |
| Produktlinje | HyPerforma |
| Til brug med (udstyr) | Engangsbrug Bioreactor |