Få mere at vide
Thermo Scientific™ Prøveudtagningsmanifold tilbehør til HyPerforma™ Bioreaktorer til engangsbrug, med Luer-låse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17809766 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50/100 ml
Mængde:
1 stk.
10 stk./pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde
17809766 50/100 ml 10 stk./pakke
17889756 50/100 ml 1 stk.
31940829 50/100 ml 10 stk./pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17809766 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH31263.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Den sterile prøveudtagningsmanifold er et tilbehør til HyPerforma Engangsbioreaktorer og er tilgængelige til at svejse på prøveslangen for at tage prøvesæt.
Den sterile prøveudtagningsmanifold er et tilbehør til HyPerforma Engangsbioreaktorer og er tilgængelige til at svejse på prøveslangen for at tage prøvesæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50/100 ml
Mængde 10 stk./pakke
Slange stil C-Flex