Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål indsatser til Novartos Uno
Artikelnummer. 10570855 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
0 mL
0.5 mL
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
3 mL
4 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10570855
Brand: Buerkle™ 53580120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A rustfrit stålindsatser til Novartos Uno tillader udtagning af en dobbelt prøve uden at skulle indsætte lansen gentagne gange i bulkmaterialet
  • Rustfrit stål AISI 316L
  • Passer præcist
  • Kan nemt udskiftes
  • Fås i volumener fra 0 til 4,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Indsæt
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Udstyr til Novartos Uno sampler
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Certificeringer/compliance FDA
Til brug med (applikation) Udtagning af prøver