Få mere at vide
Dräger™ Prøveslanger og værktøj til Dräger™ accuro™ Bælgepumper
Længde (metrisk):
10 m
15 m
3 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Accuro bælgpumpe |
| Type | Forlænger slange |
| Inkluderer | Adapter |
| Længde (engelsk) | 33 ft. |
| Længde (metrisk) | 10 m |