Få mere at vide
Dräger™ Prøveslanger og værktøj til Dräger™ accuro™ Bælgepumper
Artikelnummer. 12857820
Skift visning
Længde (metrisk):
3 m
10 m
15 m
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12857820 3 m Hver
12867820 10 m Hver
15568601 15 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12857820 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6400077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1901.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 178.90 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accuro bælgpumpe
Type Forlænger slange
Inkluderer Adapter
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 3 m