Få mere at vide
BRAND™ Prøveudtagning af dippere
Artikelnummer. 10568401 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10568401 100 ml Hver
10469332 250 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568401 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 90438
På lager
PTFE konstruktion med forstærket kant og tud. PTFE håndtag inkluderer stålkerne.
  • PTFE konstruktion
  • PTFE håndtag inkluderer stålkerne
  • Inkluderer tud og forstærket kant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dip Sampler
Materiale PTFE
Inkluderer Med forstærket kant og tud
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 55 mm
Højde (metrisk) 65 mm