Få mere at vide
BRAND™ Sampling Dipper
Artikelnummer. 10293341 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10293341 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10293341 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 90462
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Sampling Dipper udstyret med en forstærket kant og tud.
  • Med forstærket kant og tud
  • PTFE håndtag med stålkerne
  • Valgfri forlængerstang for øget håndtagslængde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dipper
Materiale PTFE
Inkluderer Tud
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Højde (metrisk) 155 mm
Bredde (metrisk) 105 mm