Description
- Naturligt rødt gummi
- Robust, genbrugelig og nem at bruge
- Pipettefylder
Specifications
Specifications
| Oversigt | Gummi pære pipettefylder |
| Farve | Rød |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 60 mL |
| Til brug med (udstyr) | Glaspipetter |
| Længde (engelsk) | 3,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 82.55 mm |