Få mere at vide
Masterflex™ Steriliserede prøveudtagningsflaskesamlinger
Artikelnummer. 13286950 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13286950 500 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 13286950 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9564404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    864.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 117.48 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Overfør, prøv og opbevar biofarmaceutiske produkter og reagenser i applikationer fra forskning til proces med disse prøveflasker. Cole-Parmer™ Steriliserede prøveudtagningsflaskesamlinger er præsteriliseret ved gammabestråling.
Sikker hætte/slange i ét stykke eliminerer forurening og produkttab på grund af løse forbindelser.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Sikker overførsel, prøvetagning og opbevaring af biofarmaceutiske produkter og reagenser i applikationer fra forskning til proces.
Materiale Plast
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner Sømløs