Få mere at vide
Buerkle™ Kantet bæger til brug med Buerkle™ Teleskopstang
Artikelnummer. p-8002718 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10383771
Brand: Buerkle™ 53540050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bægerglasset kan tilpasses forskellige beholderformer ved justerbar vinkelindstilling (op til 90° ).
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vandprøveudtager
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 20,29 oz.
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Stil Kantet
Til brug med (applikation) Til industri og vandbehandling