Få mere at vide
Buerkle™ Kantet bæger til brug med Buerkle™ Teleskopstang
Artikelnummer. 10140141 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10140141 1000 ml Hver
10383771 600 ml Hver
10451183 2000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10140141 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53540100
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Bægerglasset kan tilpasses forskellige beholderformer ved justerbar vinkelindstilling (op til 90° ).
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vandprøveudtager
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Stil Kantet
Til brug med (applikation) Til industri og vandbehandling