Få mere at vide
BOLA Sampling Bags
Artikelnummer. 10745982
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
Artikelnummer. 10745982
Brand: BOLA A22374
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Transparent
Længde (metrisk) 350 mm
Bredde (metrisk) 500 mm