Få mere at vide
BOLA Sampling Bags
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
10 l
Beskrivelse
- Transparent
- Non-porous
- Without plasticisers
- With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Farve | Transparent |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |